Documenti fondamentali
ENA118036427
Enamine
ethyl 3,7,8,10-tetraazatricyclo[7.4.0.0,2,7]trideca-1,3,5,8,10,12-hexaene-4-carboxylate
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
242.24
Numero MDL:
Iupac Name
ethyl pyrido[2',3':3,4]pyrazolo[1,5-a]pyrimidine-2-carboxylate
Inchi Code
1S/C12H10N4O2/c1-2-18-12(17)9-5-7-16-11(14-9)8-4-3-6-13-10(8)15-16/h3-7H,2H2,1H3
InChI
WIFLBHUDHVIZSJ-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-28800
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-28800
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)