Documenti fondamentali
ENA118036409
Enamine
4-[5-(3-methylphenyl)-1,3,4-oxadiazol-2-yl]benzoic acid
Scegli un formato
100 MG
CHF 126.90
250 MG
CHF 159.40
500 MG
CHF 260.80
1 G
CHF 362.20
2.5 G
CHF 666.40
5 G
CHF 964.10
10 G
CHF 1’407.40
SKU del venditore: EN300-27386-100MG
CHF 126.90
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
CHF 126.90
250 MG
CHF 159.40
500 MG
CHF 260.80
1 G
CHF 362.20
2.5 G
CHF 666.40
5 G
CHF 964.10
10 G
CHF 1’407.40
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
280.28
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-27386-100MG
CHF 126.90
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
4-[5-(3-methylphenyl)-1,3,4-oxadiazol-2-yl]benzoic acid
Inchi Code
1S/C16H12N2O3/c1-10-3-2-4-13(9-10)15-18-17-14(21-15)11-5-7-12(8-6-11)16(19)20/h2-9H,1H3,(H,19,20)
InChI
HYNZNMMMQDMRCQ-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27386
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27386
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)