Documenti fondamentali
ENA116261656
Enamine
cyanomethyl 3-sulfamoylbenzoate
Scegli un formato
100 MG
CHF 126.90
250 MG
CHF 159.40
500 MG
CHF 260.80
1 G
CHF 362.20
2.5 G
CHF 666.40
5 G
CHF 964.10
10 G
CHF 1’407.40
SKU del venditore: EN300-27183-100MG
CHF 126.90
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
CHF 126.90
250 MG
CHF 159.40
500 MG
CHF 260.80
1 G
CHF 362.20
2.5 G
CHF 666.40
5 G
CHF 964.10
10 G
CHF 1’407.40
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
240.24
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-27183-100MG
CHF 126.90
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
cyanomethyl 3-(aminosulfonyl)benzoate
Inchi Code
1S/C9H8N2O4S/c10-4-5-15-9(12)7-2-1-3-8(6-7)16(11,13)14/h1-3,6H,5H2,(H2,11,13,14)
InChI
LOFQLHADYYGGAN-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27183
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27183
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)