Documenti fondamentali
ENA112933489
Enamine
2-chloro-N-[(2,4,5-trimethoxyphenyl)methyl]acetamide
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
273.72
Numero MDL:
Punto di fusione
115-116
Iupac Name
2-chloro-N-(2,4,5-trimethoxybenzyl)acetamide
Inchi Code
1S/C12H16ClNO4/c1-16-9-5-11(18-3)10(17-2)4-8(9)7-14-12(15)6-13/h4-5H,6-7H2,1-3H3,(H,14,15)
InChI
JQOGVMZRSUZOAK-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-23295
Melting Point
115-116
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-23295
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)