Documenti fondamentali
ENA112933383
Enamine
4-methanesulfonyl-2-(2-phenylethenesulfonamido)butanoic acid
Scegli un formato
100 MG
CHF 163.30
250 MG
CHF 214.00
500 MG
CHF 362.20
1 G
CHF 485.70
2.5 G
CHF 908.20
5 G
CHF 1’322.90
SKU del venditore: EN300-26517-100MG
CHF 163.30
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
CHF 163.30
250 MG
CHF 214.00
500 MG
CHF 362.20
1 G
CHF 485.70
2.5 G
CHF 908.20
5 G
CHF 1’322.90
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
347.41
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-26517-100MG
CHF 163.30
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
4-(methylsulfonyl)-2-({[(E)-2-phenylethenyl]sulfonyl}amino)butanoic acid
Inchi Code
1S/C13H17NO6S2/c1-21(17,18)9-8-12(13(15)16)14-22(19,20)10-7-11-5-3-2-4-6-11/h2-7,10,12,14H,8-9H2,1H3,(H,15,16)/b10-7+
InChI
RGXRSXFLYAYPGY-JXMROGBWSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26517
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26517
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)