Documenti fondamentali
ENA112933373
Enamine
3-(4-oxo-3,4-dihydroquinazolin-3-yl)propanenitrile
Scegli un formato
100 MG
CHF 126.90
250 MG
CHF 159.40
500 MG
CHF 260.80
1 G
CHF 362.20
2.5 G
CHF 666.40
5 G
CHF 964.10
10 G
CHF 1’407.40
SKU del venditore: EN300-26492-100MG
CHF 126.90
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
CHF 126.90
250 MG
CHF 159.40
500 MG
CHF 260.80
1 G
CHF 362.20
2.5 G
CHF 666.40
5 G
CHF 964.10
10 G
CHF 1’407.40
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
199.21
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-26492-100MG
CHF 126.90
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Punto di fusione
138-139
Iupac Name
3-(4-oxo-3(4H)-quinazolinyl)propanenitrile
Inchi Code
1S/C11H9N3O/c12-6-3-7-14-8-13-10-5-2-1-4-9(10)11(14)15/h1-2,4-5,8H,3,7H2
InChI
PPNCDUJYUDSEKY-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26492
Melting Point
138-139
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26492
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)