Documenti fondamentali
ENA100801874
Enamine
2-chloro-N-[4-(3-methylphenoxy)phenyl]acetamide
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
275.73
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Punto di fusione
114-116
Iupac Name
2-chloro-N-[4-(3-methylphenoxy)phenyl]acetamide
Inchi Code
1S/C15H14ClNO2/c1-11-3-2-4-14(9-11)19-13-7-5-12(6-8-13)17-15(18)10-16/h2-9H,10H2,1H3,(H,17,18)
InChI
LKKVQLUPJCNHKZ-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-18520
Melting Point
114-116
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-18520
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)