Documenti fondamentali
ENA100801108
Enamine
1-(5-cyanopyridin-2-yl)piperidine-4-carboxylic acid
Scegli un formato
100 MG
CHF 207.50
250 MG
CHF 277.70
500 MG
CHF 483.10
1 G
CHF 627.40
2.5 G
CHF 1’187.70
5 G
CHF 1’733.70
10 G
CHF 2’550.10
SKU del venditore: EN300-26078-100MG
CHF 207.50
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
CHF 207.50
250 MG
CHF 277.70
500 MG
CHF 483.10
1 G
CHF 627.40
2.5 G
CHF 1’187.70
5 G
CHF 1’733.70
10 G
CHF 2’550.10
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
231.25
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-26078-100MG
CHF 207.50
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
1-(5-cyano-2-pyridinyl)-4-piperidinecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C12H13N3O2/c13-7-9-1-2-11(14-8-9)15-5-3-10(4-6-15)12(16)17/h1-2,8,10H,3-6H2,(H,16,17)
InChI
DKTWMVJYYKLZRD-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26078
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26078
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)