Documenti fondamentali
ENA090493278
Enamine
3-[(1,1-dioxo-1lambda6-thiolan-3-yl)sulfamoyl]benzoic acid
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
319.36
Numero MDL:
Iupac Name
3-{[(1,1-dioxidotetrahydro-3-thienyl)amino]sulfonyl}benzoic acid
Inchi Code
1S/C11H13NO6S2/c13-11(14)8-2-1-3-10(6-8)20(17,18)12-9-4-5-19(15,16)7-9/h1-3,6,9,12H,4-5,7H2,(H,13,14)
InChI
NDDABTAVUZYSSP-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-16250
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-16250
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)