Documenti fondamentali
ENA090493129
Enamine
2-chloro-1-[4-(4-fluorobenzenesulfonyl)piperazin-1-yl]ethan-1-one
Scegli un formato
100 MG
CHF 134.70
250 MG
CHF 173.70
500 MG
CHF 288.10
1 G
CHF 397.30
2.5 G
CHF 735.30
5 G
CHF 1’065.50
10 G
CHF 1’560.80
SKU del venditore: EN300-22573-100MG
CHF 134.70
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
CHF 134.70
250 MG
CHF 173.70
500 MG
CHF 288.10
1 G
CHF 397.30
2.5 G
CHF 735.30
5 G
CHF 1’065.50
10 G
CHF 1’560.80
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
320.77
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-22573-100MG
CHF 134.70
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
1-(chloroacetyl)-4-[(4-fluorophenyl)sulfonyl]piperazine
Inchi Code
1S/C12H14ClFN2O3S/c13-9-12(17)15-5-7-16(8-6-15)20(18,19)11-3-1-10(14)2-4-11/h1-4H,5-9H2
InChI
NVNPFTFEZGDPTO-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-22573
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-22573
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)