Documenti fondamentali
ENA087845066
Enamine
(1-phenylcyclopentyl)methanamine
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
175.27
Numero MDL:
Iupac Name
(1-phenylcyclopentyl)methanamine
Inchi Code
1S/C12H17N/c13-10-12(8-4-5-9-12)11-6-2-1-3-7-11/h1-3,6-7H,4-5,8-10,13H2
InChI
SJWOFBVBNFLWLP-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-24651
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-24651
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)