ENA069848681
Enamine
3-(methanesulfinylmethyl)benzoic acid
Scegli un formato
SKU del venditore: EN300-24008-100MG
CHF 126.90
Scegli un formato
About This Item
SKU del venditore: EN300-24008-100MG
CHF 126.90
Iupac Name
3-[(methylsulfinyl)methyl]benzoic acid
Inchi Code
1S/C9H10O3S/c1-13(12)6-7-3-2-4-8(5-7)9(10)11/h2-5H,6H2,1H3,(H,10,11)
InChI
HNKXRQQFQWARSQ-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-24008
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)