Documenti fondamentali
ENA069848656
Enamine
2-(1H-1,2,3-benzotriazol-1-yl)ethane-1-sulfonyl fluoride
Scegli un formato
100 MG
CHF 277.70
250 MG
CHF 379.10
500 MG
CHF 623.50
1 G
CHF 787.30
2.5 G
CHF 1’498.40
5 G
CHF 2’195.20
10 G
CHF 3’235.20
SKU del venditore: EN300-23956-100MG
CHF 277.70
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
CHF 277.70
250 MG
CHF 379.10
500 MG
CHF 623.50
1 G
CHF 787.30
2.5 G
CHF 1’498.40
5 G
CHF 2’195.20
10 G
CHF 3’235.20
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
229.23
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-23956-100MG
CHF 277.70
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
2-(1H-1,2,3-benzotriazol-1-yl)ethanesulfonyl fluoride
Inchi Code
1S/C8H8FN3O2S/c9-15(13,14)6-5-12-8-4-2-1-3-7(8)10-11-12/h1-4H,5-6H2
InChI
TXLZCFAYJDGTAC-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-23956
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-23956
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)