ENA069848597
Enamine
2-(chloromethyl)quinazolin-4-amine
Scegli un formato
SKU del venditore: EN300-23883-100MG
CHF 294.60
Scegli un formato
About This Item
SKU del venditore: EN300-23883-100MG
CHF 294.60
Iupac Name
2-(chloromethyl)-4-quinazolinamine
Inchi Code
1S/C9H8ClN3/c10-5-8-12-7-4-2-1-3-6(7)9(11)13-8/h1-4H,5H2,(H2,11,12,13)
InChI
MOJZKOQRWCHOTE-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-23883
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)