Documenti fondamentali
ENA069848461
Enamine
2-{4-[(hydroxyimino)methyl]-2-methoxyphenoxy}-N-(2,4,6-trimethylphenyl)acetamide
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
342.39
Numero MDL:
Iupac Name
2-{4-[(E)-(hydroxyimino)methyl]-2-methoxyphenoxy}-N-mesitylacetamide
Inchi Code
1S/C19H22N2O4/c1-12-7-13(2)19(14(3)8-12)21-18(22)11-25-16-6-5-15(10-20-23)9-17(16)24-4/h5-9H,10-11H2,1-4H3,(H,21,22)
InChI
RFHMUVCJMPYWKV-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-15711
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-15711