Documenti fondamentali
ENA068330903
Enamine
3-[(4-fluorophenyl)amino]propanamide
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
182.2
Numero MDL:
Iupac Name
3-(4-fluoroanilino)propanamide
Inchi Code
1S/C9H11FN2O/c10-7-1-3-8(4-2-7)12-6-5-9(11)13/h1-4,12H,5-6H2,(H2,11,13)
InChI
ONRYUHZLQGECAO-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-23584
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-23584
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)