Documenti fondamentali
ENA066595795
Enamine
9H-fluorene-3-carboxylic acid
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
210.23
Numero MDL:
Punto di fusione
229-230
Iupac Name
9H-fluorene-3-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C14H10O2/c15-14(16)11-6-5-10-7-9-3-1-2-4-12(9)13(10)8-11/h1-6,8H,7H2,(H,15,16)
InChI
WYRSPZVTTMUNBL-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-21828
Melting Point
229-230
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-21828
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)