Documenti fondamentali
ENA066595714
Enamine
3-{2,4-dioxo-1,3-diazaspiro[4.5]decan-3-yl}propanoic acid
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
240.26
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Punto di fusione
215-216
Iupac Name
3-(2,4-dioxo-1,3-diazaspiro[4.5]dec-3-yl)propanoic acid
Inchi Code
1S/C11H16N2O4/c14-8(15)4-7-13-9(16)11(12-10(13)17)5-2-1-3-6-11/h1-7H2,(H,12,17)(H,14,15)
InChI
HPZBMCUGRSSCDC-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-15269
Melting Point
215-216
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-15269
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)