ENA065085605
Enamine
3-(4-methoxyphenyl)adamantane-1-carboxylic acid
About This Item
Iupac Name
3-(4-methoxyphenyl)-1-adamantanecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C18H22O3/c1-21-15-4-2-14(3-5-15)17-7-12-6-13(8-17)10-18(9-12,11-17)16(19)20/h2-5,12-13H,6-11H2,1H3,(H,19,20)
InChI
WFABACNPVFIEPX-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-14685
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)