Documenti fondamentali
ENA061957684
Enamine
1-(4-hydroxyphenyl)pyrrolidin-2-one
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
177.2
Numero MDL:
Punto di fusione
162-167
Iupac Name
1-(4-hydroxyphenyl)-2-pyrrolidinone
Inchi Code
1S/C10H11NO2/c12-9-5-3-8(4-6-9)11-7-1-2-10(11)13/h3-6,12H,1-2,7H2
InChI
KZDDUQHZILCAFQ-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-14191
Melting Point
162-167
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-14191
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)