ENA061488424
Enamine
3-[(1,3-benzothiazol-2-yl)methyl]-3-methylpentanoic acid
About This Item
Iupac Name
3-(1,3-benzothiazol-2-ylmethyl)-3-methylpentanoic acid
Inchi Code
1S/C14H17NO2S/c1-3-14(2,9-13(16)17)8-12-15-10-6-4-5-7-11(10)18-12/h4-7H,3,8-9H2,1-2H3,(H,16,17)
InChI
GIBIKRFPDXOAHN-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-13533
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)