Documenti fondamentali
ENA061488328
Enamine
N-cyclopropyl-2-(piperazin-1-yl)acetamide
Scegli un formato
100 MG
CHF 149.00
250 MG
CHF 193.20
500 MG
CHF 277.70
1 G
CHF 344.00
2.5 G
CHF 620.90
5 G
CHF 1’081.10
10 G
CHF 1’832.50
SKU del venditore: EN300-13717-100MG
CHF 149.00
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
CHF 149.00
250 MG
CHF 193.20
500 MG
CHF 277.70
1 G
CHF 344.00
2.5 G
CHF 620.90
5 G
CHF 1’081.10
10 G
CHF 1’832.50
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
183.25
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-13717-100MG
CHF 149.00
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
N-cyclopropyl-2-(1-piperazinyl)acetamide
Inchi Code
1S/C9H17N3O/c13-9(11-8-1-2-8)7-12-5-3-10-4-6-12/h8,10H,1-7H2,(H,11,13)
InChI
PSGKMZFJVPGLJH-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-13717
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-13717
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)