Documenti fondamentali
ENA061488303
Enamine
3-(3-chloro-1,1-dioxo-1lambda6-benzothiophen-2-yl)prop-2-enoic acid
Scegli un formato
100 MG
CHF 186.70
250 MG
CHF 247.80
500 MG
CHF 364.80
1 G
CHF 454.50
2.5 G
CHF 849.70
5 G
CHF 1’234.50
10 G
CHF 1’810.40
SKU del venditore: EN300-13692-100MG
CHF 186.70
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
CHF 186.70
250 MG
CHF 247.80
500 MG
CHF 364.80
1 G
CHF 454.50
2.5 G
CHF 849.70
5 G
CHF 1’234.50
10 G
CHF 1’810.40
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
270.69
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-13692-100MG
CHF 186.70
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
(2E)-3-(3-chloro-1,1-dioxido-1-benzothien-2-yl)-2-propenoic acid
Inchi Code
1S/C11H7ClO4S/c12-11-7-3-1-2-4-8(7)17(15,16)9(11)5-6-10(13)14/h1-6H,(H,13,14)/b6-5+
InChI
PESVIVSVXAOIEM-AATRIKPKSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-13692
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-13692
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)