Documenti fondamentali
ENA061488272
Enamine
2-(propan-2-yl)quinoline-4-carboxylic acid
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
215.25
Numero MDL:
Punto di fusione
150-155
Iupac Name
2-isopropyl-4-quinolinecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C13H13NO2/c1-8(2)12-7-10(13(15)16)9-5-3-4-6-11(9)14-12/h3-8H,1-2H3,(H,15,16)
InChI
ZHQZYLFXDJYBGO-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-13661
Melting Point
150-155
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-13661
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)