ENA061488250
Enamine
4-(4-tert-butyl-1,3-thiazol-2-yl)phenol
Scegli un formato
SKU del venditore: EN300-14000-100MG
CHF 294.60
Scegli un formato
About This Item
SKU del venditore: EN300-14000-100MG
CHF 294.60
Iupac Name
4-(4-tert-butyl-1,3-thiazol-2-yl)phenol
Inchi Code
1S/C13H15NOS/c1-13(2,3)11-8-16-12(14-11)9-4-6-10(15)7-5-9/h4-8,15H,1-3H3
InChI
NNLXLHVUALWSQX-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Purity
Country of Origin
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-14000
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)