Documenti fondamentali
ENA053247338
Enamine
5-[(4-benzylpiperazin-1-yl)sulfonyl]pyridine-2-thiol
Scegli un formato
100 MG
CHF 126.90
250 MG
CHF 159.40
500 MG
CHF 260.80
1 G
CHF 362.20
2.5 G
CHF 666.40
5 G
CHF 964.10
10 G
CHF 1’407.40
SKU del venditore: EN300-13269-100MG
CHF 126.90
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
CHF 126.90
250 MG
CHF 159.40
500 MG
CHF 260.80
1 G
CHF 362.20
2.5 G
CHF 666.40
5 G
CHF 964.10
10 G
CHF 1’407.40
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
349.48
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-13269-100MG
CHF 126.90
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
5-[(4-benzyl-1-piperazinyl)sulfonyl]-2-pyridinethiol
Inchi Code
1S/C16H19N3O2S2/c20-23(21,15-6-7-16(22)17-12-15)19-10-8-18(9-11-19)13-14-4-2-1-3-5-14/h1-7,12H,8-11,13H2,(H,17,22)
InChI
FQBIEZWSRLMUKG-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-13269
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-13269
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)