Documenti fondamentali
ENA053247148
Enamine
(4-ethylphenyl)(3-fluorophenyl)methanamine
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
229.3
Numero MDL:
Iupac Name
(4-ethylphenyl)(3-fluorophenyl)methanamine
Inchi Code
1S/C15H16FN/c1-2-11-6-8-12(9-7-11)15(17)13-4-3-5-14(16)10-13/h3-10,15H,2,17H2,1H3
InChI
XSLJZWFJXPANEX-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-13068
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-13068
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)