Documenti fondamentali
ENA053246536
Enamine
2-ethanesulfonamido-4-(methylsulfanyl)butanoic acid
Scegli un formato
100 MG
CHF 126.90
250 MG
CHF 159.40
500 MG
CHF 260.80
1 G
CHF 362.20
2.5 G
CHF 666.40
5 G
CHF 964.10
SKU del venditore: EN300-12012-100MG
CHF 126.90
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
CHF 126.90
250 MG
CHF 159.40
500 MG
CHF 260.80
1 G
CHF 362.20
2.5 G
CHF 666.40
5 G
CHF 964.10
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
241.33
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-12012-100MG
CHF 126.90
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
N-(ethylsulfonyl)(methyl)homocysteine
Inchi Code
1S/C7H15NO4S2/c1-3-14(11,12)8-6(7(9)10)4-5-13-2/h6,8H,3-5H2,1-2H3,(H,9,10)
InChI
MJTCKHBNYRVDBV-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-12012
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-12012
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)