Documenti fondamentali
ENA053246446
Enamine
2-chloro-N-[2-(4-sulfamoylphenyl)ethyl]acetamide
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
276.74
Numero MDL:
Punto di fusione
145-147
Iupac Name
N-{2-[4-(aminosulfonyl)phenyl]ethyl}-2-chloroacetamide
Inchi Code
1S/C10H13ClN2O3S/c11-7-10(14)13-6-5-8-1-3-9(4-2-8)17(12,15)16/h1-4H,5-7H2,(H,13,14)(H2,12,15,16)
InChI
SPHVYECTYHWHJM-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-01816
Melting Point
145-147
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-01816
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)