Documenti fondamentali
ENA053246245
Enamine
N-{2-[4-(2-amino-1,3-thiazol-4-yl)phenyl]ethyl}acetamide
Scegli un formato
100 MG
CHF 146.40
250 MG
CHF 188.00
500 MG
CHF 315.40
1 G
CHF 432.40
2.5 G
CHF 804.20
5 G
CHF 1’169.50
10 G
CHF 1’712.90
SKU del venditore: EN300-12173-100MG
CHF 146.40
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
CHF 146.40
250 MG
CHF 188.00
500 MG
CHF 315.40
1 G
CHF 432.40
2.5 G
CHF 804.20
5 G
CHF 1’169.50
10 G
CHF 1’712.90
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
261.35
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-12173-100MG
CHF 146.40
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
N-{2-[4-(2-amino-1,3-thiazol-4-yl)phenyl]ethyl}acetamide
Inchi Code
1S/C13H15N3OS/c1-9(17)15-7-6-10-2-4-11(5-3-10)12-8-18-13(14)16-12/h2-5,8H,6-7H2,1H3,(H2,14,16)(H,15,17)
InChI
KKAVKGNRQLTMQU-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-12173
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-12173
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)