Documenti fondamentali
ENA053246197
Enamine
1-(4-methoxyphenyl)-1H-imidazole-2-thiol
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
206.27
Numero MDL:
Punto di fusione
215-218
Iupac Name
1-(4-methoxyphenyl)-1H-imidazole-2-thiol
Inchi Code
1S/C10H10N2OS/c1-13-9-4-2-8(3-5-9)12-7-6-11-10(12)14/h2-7H,1H3,(H,11,14)
InChI
LIEBCNQPMNARMP-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-12125
Melting Point
215-218
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-12125
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)