Documenti fondamentali
ENA053246085
Enamine
5H,6H,7H,8H,9H,10H-cyclohepta[b]indole-2-carboxylic acid
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
229.28
Numero MDL:
Iupac Name
5,6,7,8,9,10-hexahydrocyclohepta[b]indole-2-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C14H15NO2/c16-14(17)9-6-7-13-11(8-9)10-4-2-1-3-5-12(10)15-13/h6-8,15H,1-5H2,(H,16,17)
InChI
SIZBLUIRHOCGJA-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-12467
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-12467
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)