Documenti fondamentali
ENA053246080
Enamine
4-chloro-3-oxo-2-[4-(thiophen-2-yl)-1,3-thiazol-2-yl]butanenitrile
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
282.77
Numero MDL:
Iupac Name
4-chloro-3-oxo-2-[4-(2-thienyl)-1,3-thiazol-2-yl]butanenitrile
Inchi Code
1S/C11H7ClN2OS2/c12-4-9(15)7(5-13)11-14-8(6-17-11)10-2-1-3-16-10/h1-3,6-7H,4H2
InChI
CPMRGZMLKDGEQO-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-12459
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-12459
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)