Documenti fondamentali
ENA048303672
Enamine
2-[(3-nitrophenyl)formamido]propanoic acid
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
238.2
Numero MDL:
Iupac Name
N-(3-nitrobenzoyl)alanine
Inchi Code
1S/C10H10N2O5/c1-6(10(14)15)11-9(13)7-3-2-4-8(5-7)12(16)17/h2-6H,1H3,(H,11,13)(H,14,15)
InChI
CDBXKLYOJGRINM-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-09636
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-09636
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)