Documenti fondamentali
ENA048303237
Enamine
2-chloro-1-(2,3-dihydro-1H-inden-5-yl)ethan-1-one
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
194.66
Numero MDL:
Punto di fusione
60-61
Iupac Name
2-chloro-1-(2,3-dihydro-1H-inden-5-yl)ethanone
Inchi Code
1S/C11H11ClO/c12-7-11(13)10-5-4-8-2-1-3-9(8)6-10/h4-6H,1-3,7H2
InChI
OJAALMGLOFSSHR-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-10988
Melting Point
60-61
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-10988