Documenti fondamentali
ENA040899324
Enamine
4-[(3-methylpiperidin-1-yl)sulfonyl]benzoic acid
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
283.35
Numero MDL:
Iupac Name
4-[(3-methyl-1-piperidinyl)sulfonyl]benzoic acid
Inchi Code
1S/C13H17NO4S/c1-10-3-2-8-14(9-10)19(17,18)12-6-4-11(5-7-12)13(15)16/h4-7,10H,2-3,8-9H2,1H3,(H,15,16)
InChI
LJAXOFQLRQKTES-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-10873
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-10873
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)