Documenti fondamentali
ENA040899104
Enamine
3-(dimethylsulfamoyl)-4-methoxybenzoic acid
Scegli un formato
100 MG
CHF 146.40
250 MG
CHF 188.00
500 MG
CHF 315.40
1 G
CHF 432.40
2.5 G
CHF 804.20
5 G
CHF 1’169.50
10 G
CHF 1’712.90
SKU del venditore: EN300-10848-100MG
CHF 146.40
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
CHF 146.40
250 MG
CHF 188.00
500 MG
CHF 315.40
1 G
CHF 432.40
2.5 G
CHF 804.20
5 G
CHF 1’169.50
10 G
CHF 1’712.90
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
259.28
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-10848-100MG
CHF 146.40
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
3-[(dimethylamino)sulfonyl]-4-methoxybenzoic acid
Inchi Code
1S/C10H13NO5S/c1-11(2)17(14,15)9-6-7(10(12)13)4-5-8(9)16-3/h4-6H,1-3H3,(H,12,13)
InChI
MQLMCRQJDMMJSS-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-10848
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-10848
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)