Documenti fondamentali
ENA040898977
Enamine
2-chloro-N-{[(2,6-dichlorophenyl)carbamoyl]methyl}-N-methylacetamide
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
309.58
Numero MDL:
Iupac Name
2-chloro-N-[2-(2,6-dichloroanilino)-2-oxoethyl]-N-methylacetamide
Inchi Code
1S/C11H11Cl3N2O2/c1-16(10(18)5-12)6-9(17)15-11-7(13)3-2-4-8(11)14/h2-4H,5-6H2,1H3,(H,15,17)
InChI
GLJPMEAEOXKWGK-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-10613
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-10613