Documenti fondamentali
ENA024295731
Enamine
2-{4-[3-(trifluoromethyl)benzenesulfonyl]piperazine-1-carbonyl}benzoic acid
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
442.42
Numero MDL:
Iupac Name
2-[(4-{[3-(trifluoromethyl)phenyl]sulfonyl}-1-piperazinyl)carbonyl]benzoic acid
Inchi Code
1S/C19H17F3N2O5S/c20-19(21,22)13-4-3-5-14(12-13)30(28,29)24-10-8-23(9-11-24)17(25)15-6-1-2-7-16(15)18(26)27/h1-7,12H,8-11H2,(H,26,27)
InChI
LGOWMXLXKNCIFS-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-09695
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-09695
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)