Documenti fondamentali
ENA024295355
Enamine
1-cyclopropyl-2,5-dimethyl-1H-pyrrole-3-carbaldehyde
Scegli un formato
100 MG
CHF 69.70
250 MG
CHF 80.10
500 MG
CHF 99.60
1 G
CHF 115.20
2.5 G
CHF 180.20
5 G
CHF 286.80
10 G
CHF 501.30
SKU del venditore: EN300-09318-100MG
CHF 69.70
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Avvisatemi
Ricevi una notifica via e-mail quando questo articolo sarà pronto per la spedizione.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
CHF 69.70
250 MG
CHF 80.10
500 MG
CHF 99.60
1 G
CHF 115.20
2.5 G
CHF 180.20
5 G
CHF 286.80
10 G
CHF 501.30
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
163.22
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-09318-100MG
CHF 69.70
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Avvisatemi
Ricevi una notifica via e-mail quando questo articolo sarà pronto per la spedizione.
Iupac Name
1-cyclopropyl-2,5-dimethyl-1H-pyrrole-3-carbaldehyde
Inchi Code
1S/C10H13NO/c1-7-5-9(6-12)8(2)11(7)10-3-4-10/h5-6,10H,3-4H2,1-2H3
InChI
ZBULWGFKZMHJLU-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-09318
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-09318
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)