Documenti fondamentali
ENA024294971
Enamine
4-chloro-2-(pyridin-3-yl)quinazoline
Scegli un formato
100 MG
CHF 178.90
250 MG
CHF 236.10
500 MG
CHF 345.30
1 G
CHF 429.80
2.5 G
CHF 632.60
5 G
CHF 971.90
10 G
CHF 1’397.00
SKU del venditore: EN300-08933-100MG
CHF 178.90
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
CHF 178.90
250 MG
CHF 236.10
500 MG
CHF 345.30
1 G
CHF 429.80
2.5 G
CHF 632.60
5 G
CHF 971.90
10 G
CHF 1’397.00
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
241.68
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-08933-100MG
CHF 178.90
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Punto di fusione
176-178
Iupac Name
4-chloro-2-(3-pyridinyl)quinazoline
Inchi Code
1S/C13H8ClN3/c14-12-10-5-1-2-6-11(10)16-13(17-12)9-4-3-7-15-8-9/h1-8H
InChI
TWEFNYVYEPIXIB-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-08933
Melting Point
176-178
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-08933
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)