Documenti fondamentali
ENA024294823
Enamine
2-chloro-N-(2,3-dimethylcyclohexyl)propanamide
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
217.74
Numero MDL:
Iupac Name
2-chloro-N-(2,3-dimethylcyclohexyl)propanamide
Inchi Code
1S/C11H20ClNO/c1-7-5-4-6-10(8(7)2)13-11(14)9(3)12/h7-10H,4-6H2,1-3H3,(H,13,14)
InChI
NIRDDXXHNBLIBQ-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-08784
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-08784
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)