Documenti fondamentali
ENA024294785
Enamine
2-[4-(4-fluorobenzenesulfonamido)phenyl]acetic acid
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
309.32
Numero MDL:
Iupac Name
(4-{[(4-fluorophenyl)sulfonyl]amino}phenyl)acetic acid
Inchi Code
1S/C14H12FNO4S/c15-11-3-7-13(8-4-11)21(19,20)16-12-5-1-10(2-6-12)9-14(17)18/h1-8,16H,9H2,(H,17,18)
InChI
GRLGDWLQWOEJBS-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-08746
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-08746
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)