Documenti fondamentali
ENA024294443
Enamine
2-chloro-N-(3-methylphenyl)propanamide
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
197.66
Numero MDL:
Iupac Name
2-chloro-N-(3-methylphenyl)propanamide
Inchi Code
1S/C10H12ClNO/c1-7-4-3-5-9(6-7)12-10(13)8(2)11/h3-6,8H,1-2H3,(H,12,13)
InChI
VOVIUZVPOZODGY-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-08403
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-08403
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)