Documenti fondamentali
ENA024293988
Enamine
4-ethoxy-3-methoxybenzohydrazide
Scegli un formato
100 MG
CHF 112.60
250 MG
CHF 142.50
500 MG
CHF 198.40
1 G
CHF 241.30
2.5 G
CHF 433.70
5 G
CHF 620.90
10 G
CHF 896.50
SKU del venditore: EN300-07948-100MG
CHF 112.60
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
CHF 112.60
250 MG
CHF 142.50
500 MG
CHF 198.40
1 G
CHF 241.30
2.5 G
CHF 433.70
5 G
CHF 620.90
10 G
CHF 896.50
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
210.23
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-07948-100MG
CHF 112.60
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
4-ethoxy-3-methoxybenzohydrazide
Inchi Code
1S/C10H14N2O3/c1-3-15-8-5-4-7(10(13)12-11)6-9(8)14-2/h4-6H,3,11H2,1-2H3,(H,12,13)
InChI
WMRPRLXZKUZZQA-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-07948
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-07948
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)