Documenti fondamentali
ENA018109359
Enamine
2-{naphtho[2,1-b]furan-1-yl}acetic acid
Scegli un formato
100 MG
CHF 294.60
250 MG
CHF 402.50
500 MG
CHF 637.80
1 G
CHF 804.20
2.5 G
CHF 1’533.50
5 G
CHF 2’247.20
10 G
CHF 3’310.60
SKU del venditore: EN300-06205-100MG
CHF 294.60
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
CHF 294.60
250 MG
CHF 402.50
500 MG
CHF 637.80
1 G
CHF 804.20
2.5 G
CHF 1’533.50
5 G
CHF 2’247.20
10 G
CHF 3’310.60
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
226.23
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-06205-100MG
CHF 294.60
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Punto di fusione
171-172
Iupac Name
naphtho[2,1-b]furan-1-ylacetic acid
Inchi Code
1S/C14H10O3/c15-13(16)7-10-8-17-12-6-5-9-3-1-2-4-11(9)14(10)12/h1-6,8H,7H2,(H,15,16)
InChI
XPQWIAKMWGZBAN-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-06205
Melting Point
171-172
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-06205
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)