Documenti fondamentali
ENA018109321
Enamine
4-[2-(4-fluorophenyl)ethyl]-5-sulfanyl-8-thia-4,6-diazatricyclo[7.4.0.0,2,7]trideca-1(9),2(7),5-trien-3-one
Scegli un formato
100 MG
CHF 126.90
250 MG
CHF 159.40
500 MG
CHF 260.80
1 G
CHF 362.20
2.5 G
CHF 666.40
SKU del venditore: EN300-06161-100MG
CHF 126.90
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
CHF 126.90
250 MG
CHF 159.40
500 MG
CHF 260.80
1 G
CHF 362.20
2.5 G
CHF 666.40
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
360.48
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-06161-100MG
CHF 126.90
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
3-[2-(4-fluorophenyl)ethyl]-2-sulfanyl-5,6,7,8-tetrahydro[1]benzothieno[2,3-d]pyrimidin-4(3H)-one
Inchi Code
1S/C18H17FN2OS2/c19-12-7-5-11(6-8-12)9-10-21-17(22)15-13-3-1-2-4-14(13)24-16(15)20-18(21)23/h5-8H,1-4,9-10H2,(H,20,23)
InChI
WULJBIFDNVMJRR-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-06161
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-06161
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)