Documenti fondamentali
ENA018109127
Enamine
5-methyl-2-(trifluoromethyl)-4H,7H-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyrimidin-7-one
Scegli un formato
100 MG
CHF 199.70
250 MG
CHF 266.00
500 MG
CHF 393.40
1 G
CHF 492.20
2.5 G
CHF 984.90
5 G
CHF 1’803.90
10 G
CHF 2’547.50
SKU del venditore: EN300-05910-100MG
CHF 199.70
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Avvisatemi
Ricevi una notifica via e-mail quando questo articolo sarà pronto per la spedizione.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
CHF 199.70
250 MG
CHF 266.00
500 MG
CHF 393.40
1 G
CHF 492.20
2.5 G
CHF 984.90
5 G
CHF 1’803.90
10 G
CHF 2’547.50
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
218.14
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-05910-100MG
CHF 199.70
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Avvisatemi
Ricevi una notifica via e-mail quando questo articolo sarà pronto per la spedizione.
Punto di fusione
265-267
Iupac Name
5-methyl-2-(trifluoromethyl)[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyrimidin-7-ol
Inchi Code
1S/C7H5F3N4O/c1-3-2-4(15)14-6(11-3)12-5(13-14)7(8,9)10/h2H,1H3,(H,11,12,13)
InChI
RCFXSBDEUTWHMQ-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-05910
Melting Point
265-267
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-05910
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)