ENA018109107
Enamine
N-(6-amino-1-benzyl-2,4-dioxo-1,2,3,4-tetrahydropyrimidin-5-yl)-2-chloro-N-ethylacetamide
About This Item
Iupac Name
N-(6-amino-1-benzyl-2,4-dioxo-1,2,3,4-tetrahydro-5-pyrimidinyl)-2-chloro-N-ethylacetamide
Inchi Code
1S/C15H17ClN4O3/c1-2-19(11(21)8-16)12-13(17)20(15(23)18-14(12)22)9-10-6-4-3-5-7-10/h3-7H,2,8-9,17H2,1H3,(H,18,22,23)
InChI
LREOBBAXROSLKG-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-05886
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)