Documenti fondamentali
ENA018108885
Enamine
4-(2-{7-thia-2,4,5-triazatricyclo[6.4.0.0,2,6]dodeca-1(8),3,5,9,11-pentaen-3-ylsulfanyl}acetamido)benzoic acid
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
384.44
Numero MDL:
Iupac Name
4-{[([1,2,4]triazolo[3,4-b][1,3]benzothiazol-3-ylsulfanyl)acetyl]amino}benzoic acid
Inchi Code
1S/C17H12N4O3S2/c22-14(18-11-7-5-10(6-8-11)15(23)24)9-25-16-19-20-17-21(16)12-3-1-2-4-13(12)26-17/h1-8H,9H2,(H,18,22)(H,23,24)
InChI
PFPVJRMLOISWDT-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-05626
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-05626
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)